Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
Nazwa produktu
PF-429242 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C[C@@H](CC1)N(CCc3c(cccc3)OC)C(=O)c2ccc(cc2)CN(CC)CC
InChI
1S/C25H35N3O2/c1-4-27(5-2)19-20-10-12-22(13-11-20)25(29)28(23-14-16-26-18-23)17-15-21-8-6-7-9-24(21)30-3/h6-13,23,26H,4-5,14-19H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI key
XKPJTOHUPQWSOJ-HSZRJFAPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?