Przejdź do
SML0675
α-Methylnorepinephrine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (-)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (-)-Nordefrin, (-)3,4-Dihydroxynorephedrine, Corbadrine, Levonordefrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
291,55 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
291,55 zł
Cena katalogowa343,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]([C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
InChI key
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Methylnorepinephrine is a sympathomimetic amine and vasocinstrictor.
α-Methylnorepinephrine is a sympathomimetic amine and vasoconstrictor. α-Methylnorepinephrine is used clinically in dentistry in local anesthetic solutions.
α-Methylnorepinephrine (αMNE) is an α2-adrenergic agonist and is useful in cardiopulmonary resuscitation (CPR) during myocardial dysfunction especially in animals. αMNE improves water absorption in the jejunum and is blood-brain barrier impermeable.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13625001468501PHR3820
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)