Przejdź do
SML0681
Febrifugine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
805,00 zł
684,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.26
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
684,25 zł
Cena katalogowa805,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 10 to 15°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
off-white to gray-brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2N=CN1CC(C[C@@H]3[C@@H](O)CCCC3)=O.C
InChI
1S/C17H20N2O3.CH4/c20-13(9-12-5-1-4-8-16(12)21)10-19-11-18-15-7-3-2-6-14(15)17(19)22;/h2-3,6-7,11-12,16,21H,1,4-5,8-10H2;1H4/t12-,16+;/m1./s1
InChI key
SNTOTCUGCWLHEZ-KKJWGQAZSA-N
Biochem/physiol Actions
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan. Recent studies indicate that its mechanism of action is as an inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan; inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
Febrifugine dihydrochloride exhibits strong antimalarial activity against Plasmodium falciparum, the most insidious malaria causative agent. The adverse effects of febrifugine include diarrhoea, vomiting and liver toxicity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324811133828PHL89387
Cimifugin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133828
Cimifugin
Cimifugin phyproof® Reference Substance
PHL89387
Cimifugin
description
≥95% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)