Przejdź do
SML0698
CID 11210285 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine hydrochloride, AMBMP, N4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine hydrochloride, Wnt Agonist
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Application
CID 11210285 hydrochloride has been used as a Wnt agonist.
Biochem/physiol Actions
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β.
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β. CID 11210285is a Wnt agonist.
Other Notes
Light sensitve and air sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681665681664
description
≥98% (HPLC)
description
The Wnt Agonist, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid (sticky)
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What other vehicles can be used for the administration of the agonist in a mouse model? It can be administered locally (bone tissue) or only systemically?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. The method of administration will need to be validated by the end user. It may be helpful to view peer-reviewed articles. Please see the two publications below :
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662016/
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8565963/