SML0700, FTY720 is soluble in water but not very soluble in PBS. The solubility in PBS is likely to be well below 100 µM, perhaps as low as 1-10 µg/mL. Other solvents for this item include DMF, DMSO, Ethanol, and Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:1).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
469,00 zł
Nazwa produktu
FTY720, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
water: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| solubility water: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility water: 100-1000 g/L | solubility water: soluble, ethyl acetate: soluble, DMSO: soluble |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2
Narządy docelowe
Immune system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of SML0700, FTY720 in PBS?