Przejdź do
SML0710
DDRI-18
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
InChI key
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1274CB_96090512667218
vibrant-m
Ri-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96090512, human blood, Lymphoblastoid
description
97%
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
yellow to orange
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)