Przejdź do
SML0730
PCNA-I1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Methylthiophene-2-carboxylic acid)-N′-[(3-hydroxy-2-naphthalenyl)methylene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PCNA-I1 is a PCNA inhibitor.
PCNA-I1 is a small molecule PCNA inhibitor that selectively binds to PCNA trimers and reduces the association of PCNA with chromatin. PCNA-I1 induces S and G2/M phase cell cycle arrest in tumor cells with greater efficacy than non-transformed cells.
Proliferating cell nuclear antigen-l1 (PCNA) is a member of the scaffold B class. It acts as a linker at the monomer-monomer interface. PCNA-I1 has the ability to block the development of primary cultures of bone marrow mesenchymal stem cells, endothelial cells, lymphocytes, mammary epithelial cells and prostate epithelial cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108448SAB5701035WH0005111M2
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum
description
-
description
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)