Przejdź do
SML0737
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Synonim(y):
(2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride, Mito-TEMPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H35N2O2P · Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
InChI key
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
Application
MitoTEMPO has been used as a mitochondria-targeted antioxidant.
Biochem/physiol Actions
MitoTEMPO is a mitochondrially targeted antioxidant, a specific scavenger of mitochondrial superoxide.
MitoTEMPO is a mitochondrially targeted antioxidant, a specific scavenger of mitochondrial superoxide. MitoTEMPO is a combination of the antioxidant piperidine nitroxide TEMPO with the lipophilic cation triphenylphosphonium, giving MitoTEMPO the ability to pass through lipid bilayers with ease and accumulate several hundred-fold in mitochondria. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress contribute to a variety of disorders involving cardiovascular, kidney, liver disorders, Parkinson′s and Alzheimer′s disease.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4047214000
vibrant-m
SML4047
MitoTEMPOL
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
form
powder
form
(Solid or Waxy semi-solid)
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)