Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H42NO2P· Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.56
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
(Solid or Waxy semi-solid)
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
(Solid or Waxy semi-solid)
color
white to light orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MitoTEMPOL is a mitochondria-targeting antioxidant composed of the piperidine nitroxide TEMPOL and the lipophilic triphenylphosphonium cation. MitoTEMPOL is more active toward ubiquinol in mitochondrial membranes than butylTEMPOL, TEMPO and TEMPOL. Systemic administration of mitotempol prevents the sustained elevations of blood pressure in rats exposed to intermittent hypoxia (IH) for 10 days (10 mg/kg, i.p.).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap. | description 95% |
| form (Solid or Waxy semi-solid) | form powder | form crystals, powder | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble, ethanol: soluble | solubility - |
| color white to light orange | color white to light brown | color orange | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?