Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2nc([n]([c](c2c(c1)c4ccccc4)=O)c3ccccc3)SCC(=O)NN
InChI
1S/C20H16N4O2S2/c21-23-16(25)12-28-20-22-18-17(15(11-27-18)13-7-3-1-4-8-13)19(26)24(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12,21H2,(H,23,25)
InChI key
WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2) that binds to the GTP binidng site of the enzyme and inhbits activity with and IC50 of 600 nM.
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Sgk2 |
| form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?