Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2c3c(cccc3)Oc4c2cccc4)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H15NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)24(21,22)20-16-6-2-4-8-18(16)23-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13H,1H3
InChI key
DHZNMEIBMACSFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist.
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist. P2X4 receptors are highly expressed in the central nervous system (CNS), and have been studied as a therapeutic target for neutopathic pain, and treatment of traumatic brain injury, cerebral ischemia, and spinal cord injury. PBS-12062 is a new P2X4-specific antagonist with equal potency against human, rat and mouse receptors (IC50s 1.38, 0.92 and 1.76 μM, respecitively). The compound does not display significant inhibition of human P2X1, P2X2, P2X3 or P2X7 at 10 μM.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?