Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł 530,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H29N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
530,40 zł
Cena katalogowa624,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, light orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c6c7c([n](c6)C)cccc7)c2c3c([n](c2)C4CCN(CC4)Cc5ncccc5)cccc3
InChI
1S/C32H29N5O2/c1-35-19-25(23-9-2-4-11-27(23)35)29-30(32(39)34-31(29)38)26-20-37(28-12-5-3-10-24(26)28)22-13-16-36(17-14-22)18-21-8-6-7-15-33-21/h2-12,15,19-20,22H,13-14,16-18H2,1H3,(H,34,38,39)
InChI key
AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
Application
Enzastaurin has been used in splicing analysis to study its effects on splicing of a mutated exon.
Biochem/physiol Actions
Enzastaurin is a potent and PKCβ preferring inhibitor. Also, Enzastaurin inhibits AKT and GSK3β. Enzastaurin acts as anti-angiogenic and antineoplastic agent.
Enzastaurin is a potent and PKCβ proffering inhibitor.
It is an orally administered drug. It can induce apoptosis, inhibit angiogenesis and proliferation of cells. Enzastaurin can be used for the treatment of haematological cancers.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3, PKB/Akt and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?