Przejdź do
SML0765
SR1555
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4′-((1-(acetyl) piperazine) methyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propan-2-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22F6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0765, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SR1555 is a selective RORγ inverse agonist that inhibits the development and function of TH17 cells, a subset of T cells that have been implicated in the pathology of several autoimmune diseases such as multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. SR1555 also increases the frequency of T regulatory cells, an effect not seen with previously described RORγ ligands.
SR1555 is a selective RORγ inverse agonist.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)