Przejdź do
SML0782
(-)-Umbellulone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R, 5S)-4-Methyl-1-propan-2-ylbicyclo(3.1.0)hex-3-en-2-one, (1R,5S)-(-)-3-Thujen-2-one, Thujen-2-one, Thujenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML0782, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Umbellularia californica Nutt.
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to light brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@]2([C@@H](C2)C(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6(2)10-5-8(10)7(3)4-9(10)11/h4,6,8H,5H2,1-3H3/t8-,10+/m0/s1
InChI key
LTTVJAQLCIHAFV-WCBMZHEXSA-N
Biochem/physiol Actions
(-)-Umbellulone is a selective activator of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) channels.
(-)-Umbellulone, isolated from the"headache tree" Umbellularia californica Nutt, is a selective activator of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) channels. (-)-Umbellulone activates TRPA1 channels on nociceptive trigeminal afferents, resulting in release of CGRP and CGRP-mediated neurogenic vasodilatation, causing a painful cold sensation and headache/migraine.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)