Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15Cl2NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BMS-303141, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=C(OC)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)(C3=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C3)=O
InChI
1S/C19H15Cl2NO4S/c1-26-17-8-7-13(12-5-3-2-4-6-12)9-16(17)22-27(24,25)18-11-14(20)10-15(21)19(18)23/h2-11,22-23H,1H3
InChI key
SIIPNDKXZOTLEA-UHFFFAOYSA-N
Application
BMS-303141 has been used for inhibition of ATP citrate lyase in breast cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL).
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL). BMS-303141 inhibits lipid synthesis in HepG2 cells with an IC50 of 8 μM, and lowers plasma triglycerides in a murine hyperlipdemia model.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?