Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
539,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1([c](c2c(nc1)ccc(c2)Nc3c(ccc(c3)NC(=O)c4cc(ccc4)C(C)(C)C#N)C)=O)C
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-17-8-9-21(31-25(33)18-6-5-7-19(12-18)27(2,3)15-28)14-24(17)30-20-10-11-23-22(13-20)26(34)32(4)16-29-23/h5-14,16,30H,1-4H3,(H,31,33)
InChI key
ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The c-Raf Inhibitor controls the biological activity of c-Raf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications. | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| form powder | form solid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color off-white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?