Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł 442,85 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,85 zł
Cena katalogowa521,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(cc(c1)C[C@H](N)CO)I)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H15I2NO3/c16-13-6-9(5-10(18)8-19)7-14(17)15(13)21-12-3-1-11(20)2-4-12/h1-4,6-7,10,19-20H,5,8,18H2/t10-/m0/s1
InChI key
NKOSKXJRVWVXRI-JTQLQIEISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?