Przejdź do
SML0797
Flibanserin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one, BIMT 17, BIMT 17BS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21F3N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CC[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-5-7-16(8-6-15)26-12-9-25(10-13-26)11-14-27-18-4-2-1-3-17(18)24-19(27)28/h1-8H,9-14H2,(H,24,28)
InChI key
CCIZQGRSEAHATK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flibanserin is a 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist.
Flibanserin is a 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist. Flibanserin has high affinity for human 5-HT1A receptors (Ki = 1 nm) and lower affinity for 5-HT2A (Ki = 49 nm) and D4 (Ki = 4–24 nm) receptors, and negligible affinity for a variety of other neurotransmitter receptors and ion channels. Flibanserin was investigated as a novel, non-hormonal treatment for pre-menopausal women with Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD). Flibanserin. Recently, Flibanserin was found to reduce L-DOPA-induced dyskinesia in a model of Parkinson′s Disease.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9B8B37CF
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)