Przejdź do
SML0798
Osanetant
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-N-{{3-[1-Benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-yl]prop-1-yl}-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-methylacetamine, SR-142801, SR142801
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
3493,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H41Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)[C@@]4(CN(CCC4)C(=O)c5ccccc5)CCCN2CCC(CC2)(N(C)C(=O)C)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C35H41Cl2N3O2/c1-27(41)38(2)35(29-13-7-4-8-14-29)19-23-39(24-20-35)21-9-17-34(30-15-16-31(36)32(37)25-30)18-10-22-40(26-34)33(42)28-11-5-3-6-12-28/h3-8,11-16,25H,9-10,17-24,26H2,1-2H3/t34-/m0/s1
InChI key
DZOJBGLFWINFBF-UMSFTDKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Osanetant is a selective antagonist of neurokinin 3 receptor NK3.
Osanetant is a selective antagonist of neurokinin 3 receptor NK3. Neurokinins (tachykinins) are members of a family of at least three neuropeptides, substance P, neurokinin A, and neurokinin B (NKB), with each mediating their biological effects through binding to a preferred G-protein-coupled receptor termed NK1, NK2, or NK3, respectively. All three NK receptors are expressed in regions of the central nervous system that are related to emotion and cognition (i.e., amygdala and hippocampus) and have been linked to various degrees in psychiatric disorders. Neurokinin receptors, including NK3 receptors, are also expressed in the motor and sensory systems of the digestive tract. Osanetant was in clinical trials for both irritable bowel syndrome and schizophrenia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
180016987115NIST81A
USP
USP
1800169
Nonacosane
vibrant-m
NIST81A
Glass Sand
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
NIST®SRM®
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)