Przejdź do
SML0804
(S)-CPP sodium salt
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Chloro-3-phenylpropanoic acid sodium salt, (aS)-a-chloro-benzenepropanoic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8ClO2 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
1317,50 zł
Cena katalogowa1550,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C([C@@H](Cl)CC1=CC=CC=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C9H9ClO2.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
InChI key
HMHPCHNNVOLTFC-QRPNPIFTSA-M
Biochem/physiol Actions
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase.
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase. BDK is a negative regulator of BCKDC activity. Inhibition of BDK by (S)-CPP (IC50 = 6.3 μM) leads to complex activation, and significant reduction of plasma levels of leucine/isoleucine and valine in wild type mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3706C104HPA063916
description
≥96% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: insoluble, H2O: 99.2 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)