Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N5O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PreQ1 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.[nH]1c2nc([nH][c](c2c(c1)CN)=O)N
InChI key
WUMBRQKOLVTYTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PreQ1 (pre-queuosine1) is an intermediate of the queuosine pathway. Also, PreQ1 binds with high affinity to the aptamer of PreQ1 riboswitch, which attenuates protein expression.
PreQ1 (pre-queuosine1), an intermediate of the queuosine pathway, regulates the PreQ1 riboswitch.
PreQ1 is a nucleobase derived from guanine and a precursor of the modified base queuosine that is present in four tRNAs. Prequeuosine (preQ1) riboswitches are RNA regulatory elements present in the 5′ UTR of genes that participates in the biosynthesis and transport of preQ1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?