Przejdź do
SML0809
LE 135
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10,10-pentamethyl-5H-benzo[e]naphtho[2,3-b][1,4]diazepin-13-yl)-benzoic acid, LE-135
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
418,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
418,20 zł
Cena katalogowa492,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cc5c(c2)C(CCC5(C)C)(C)C)N=C(c4c1cccc4)c3ccc(cc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C29H30N2O2/c1-28(2)14-15-29(3,4)22-17-25-23(16-21(22)28)30-26(18-10-12-19(13-11-18)27(32)33)20-8-6-7-9-24(20)31(25)5/h6-13,16-17H,14-15H2,1-5H3,(H,32,33)
InChI key
YZZAIQOVMHVWBS-UHFFFAOYSA-N
Application
LE 135 has been used for in vitro islet treatment.
Biochem/physiol Actions
LE135 is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist with selectivity for RARβ (Ki = 220 nM) over RARα (Ki = 1.4 μM).
LE135 is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist with selectivity for RARβ (Ki = 220 nM) over RARα (Ki = 1.4 μM). LE135 inhibits retinoic acid-induced transcriptional activation of RARβ (>70% inhibition at 10 μM), but not RARα, RARγ or retinoid X receptor α (RXRα). There is high interest in retinoic acid receptors for cancer and for differentiation studies. LE135 has been shown to inhibit retinoid Am80-induced differentiation of human promyelocytic leukemia HL-60 cells with an IC50 value of 0.2 μM. LE135 has been used to study the role of a retinoic acid receptor-β (RARβ) on the differentiation of mesenchymal stem cells, and was found to inhibit the neuronal differentiation promoting effects of all-trans retinoic acid (ATRA) on mesenchymal stem cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7980SAB4502581SAB5701264
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
affinity isolated antibody
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
yellow to orange
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)