Przejdź do
SML0812
NBD-556
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
InChI key
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)