Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway.
HLY78 is an activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway. HLY78 acts upstream of β-catenin synergistically with Wnt. It is believed to bind at a cavity at the dimeric interface of the Axin DIX domain, causing a conformational change of Axin to an active state, potentiating Axin–LRP6 association and promoting Wnt signaling transduction. There are several Wnt inhibitors used to study their potential in cancer therapy but few small molecules that activate the Wnt pathway. In Zebrafish, HLY78 increased the expression of the hematopoietic stem cell (HSC) transcription factors runx1 and cmyb, showing that it might be useful in HSC expansion, which could be important in transplantation and recovery after injury.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?