Przejdź do
SML0866
BMS-191011
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
432,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10ClF3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
432,65 zł
Cena katalogowa509,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NN(C(=O)O2)Cc3c(ccc(c3)Cl)O
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
InChI key
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel).
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel). The compound BMS-191011 has neuroprotective properties in rodent models of stroke, and induces dialation of rat retinal arterioles.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1084
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)