Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
848,00 zł
Nazwa produktu
Rivastigmine tartrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI key
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivastigmine tartrate
WGK
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?