Przejdź do
SML0896
MCC-555
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[[6-[(2-Fluorophenyl)methoxy]-2-naphthalenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, Isaglitazone, Netoglitazone, RWJ 241947
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
1479,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16FNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H16FNO3S/c22-18-4-2-1-3-16(18)12-26-17-8-7-14-9-13(5-6-15(14)11-17)10-19-20(24)23-21(25)27-19/h1-9,11,19H,10,12H2,(H,23,24,25)
InChI key
PKWDZWYVIHVNKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MCC-555 is a thiazolidinedione class anti-diabetic compound.
MCC-555 is a thiazolidinedione class anti-diabetic compound. In rodent models, MCC-555 attenuates the development of diabetes, maintains B-cell function and improves insulin sensitivity. The compound MCC-555 also inhibits proliferation of several cancer cell lines and reduces tumor growth in xenograft models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU194241SAB4600302SAB4600391
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Mcc
description
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)