Przejdź do
SML0898
Mps1-IN-3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-(6-(2-(Isopropylsulfonyl)phenylamino)-9H-purin-2-ylamino)-3-methoxyphenyl)piperidin-4-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31N7O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0898, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC=N4)=C4C(NC5=C(S(=O)(C(C)C)=O)C=CC=C5)=N3)C(OC)=C2)CC1
InChI
1S/C26H31N7O4S/c1-16(2)38(35,36)22-7-5-4-6-20(22)29-25-23-24(28-15-27-23)31-26(32-25)30-19-9-8-17(14-21(19)37-3)33-12-10-18(34)11-13-33/h4-9,14-16,18,34H,10-13H2,1-3H3,(H3,27,28,29,30,31,32)
InChI key
OFRMASLPWOMYHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Monopolar spindle 1 (Mps1) protein contains a TPR (tetratricopeptide repeat) motif at its N-terminal and a C-terminal kinase domain.
Application
Mps1-IN-3 has been used in 2D-proliferation and 3D-organotypic culture outgrowth assays.
Biochem/physiol Actions
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1, also known as TTK), a Dual-specificity kinase required for spindle pole body duplication and spindle checkpoint function. Mps1-IN-3 inhibited Mps1 kinase activity with an IC50 value of 50 nM inhibited the proliferation of U251 glioblastoma cells as determined by cell counting with an IC50 value of approximately 5 μM, and sensitized glioblastoma cells to vincristine in orthotopic mouse models.
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1.
Mps1 mediates phosphorylation of kinetochore scaffold 1.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)