Przejdź do
SML0901
ML095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)-Ethanone hydrochloride, CID-25067483 hydrochloride, MLS-0315848 hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.72
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase, with greater than 25-fold selectivity over tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) and intestinal alkaline phosphatase (IAP). The IC50 valuess of ML095 against PLAP, TNAP and IAP are 2.1, >100 and 53 μM, respectively.
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)