Przejdź do
SML0909
Nefopam hydrochloride
≥98% (HPLC), neurotransmitter reuptake inhibitor, powder
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine hydrochloride, 5-Methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-5H-benz[f]-2,5-oxazocine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-585-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nefopam hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
InChI
1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
InChI key
CNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N
Application
Nefopam hydrochloride has been used as a standard for the quantitative determination of tramadol by gas chromatography–mass spectrometry (GC/MS).
Biochem/physiol Actions
Nefopam is a centrally-acting analgesic drug of the benzoxazocine chemical class. Nefopam is a non-opioid, but has a potentiating effect on morphine and other opioids. Its mechanism of action is not certain, but may involve its action as a dopamine/serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor.
Nefopam is a centrally-acting non-opioid analgesic drug of the benzoxazocine chemical class.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)