Przejdź do
SML0922
NSC130813
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(6-Chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-phenol trihydrochloride, F06, NERI02
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27ClN4O2 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.35
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
NSC130813 blocks protein-protein interactions between XPF and ERCC1, two proteins involved in nucleotide excision repair (NER). The compound, NSC130813, blocks repair of DNA damage induced by platinum-based ctyotoxic drugs and DNA alkylating agents. NSC130813 synergistically potentiates cell death in cancer cell lines treated with cisplatin or mitomycin C.
NSC130813 is a Xeroderma Pigmentosa Group F (XPF) antagonist, inhibitor of nucleotide excision repair (NER) mechanism.
Other Notes
air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X3629
X80 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X3629
X80
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >40 mg/mL
color
yellow to orange
color
orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)