Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł 615,40 zł |
Informacje o tej pozycji
615,40 zł
Cena katalogowa724,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(c2cccc(c2)C(O)=O)C(=O)\C1=C/c3ccc(o3)-c4ccc(Cl)c(c4)C(O)=O
InChI
1S/C23H15ClN2O6/c1-12-17(21(27)26(25-12)15-4-2-3-14(9-15)22(28)29)11-16-6-8-20(32-16)13-5-7-19(24)18(10-13)23(30)31/h2-11H,1H3,(H,28,29)(H,30,31)/b17-11-
InChI key
XZRBYOCWWJMJRZ-BOPFTXTBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease. | description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >40 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| color orange | color yellow to orange | color tan | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?