Przejdź do
SML0924
ML167
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[4-[[(5-Methyl-2-furanyl)methyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furanmethanol, CID 44968231, NCGC00188654
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
451,35 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
451,35 zł
Cena katalogowa531,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to gray-brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(Cc4[o]c(cc4)C)c1ncnc2c1cc(cc2)c3[o]c(cc3)CO
InChI
1S/C19H17N3O3/c1-12-2-4-14(24-12)9-20-19-16-8-13(3-6-17(16)21-11-22-19)18-7-5-15(10-23)25-18/h2-8,11,23H,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)
InChI key
ROCFOIBAEVAOLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML167 is a selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4).
ML167 is the first highly selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4) with an IC50 of 136 nM for Clk4, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1-3 and Dyrk1A/1B, and minimal activity against a panel of other kinases tested. The Cdc2-like kinases (Clk′s) and the dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases (Dyrk′s) are involved in regulation of gene splicing. The Cdc2-like kinases phosphorylate the serine/arginine-rich (SR) proteins, a major component of the spliceosome.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2561SML0243EMU064501
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Clk4
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
off-white to gray-brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)