Przejdź do
SML0934
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC), HIV fusion inhibitor , powder
Synonim(y):
T-20 acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C204H301N51O64 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4491.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Enfuvirtide acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Enfuvirtide acetate salt is a linear synthetic peptide made of 36 amino acids. It has an acetylated N-terminus and a carboxamide C-terminus. Enfuvirtide is catabolized with the help of proteolytic enzymes.
Biochem/physiol Actions
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor used to patients with multi-drug resistant HIV. Enfuvirtide binds to gp41 preventing the creation of an entry pore for the HIV-1 virus.
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3515S7942SAB4700769
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
clone ND1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
solid
form
buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)