Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C248H355N65O72 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
5398.86 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Bulevirtide is a synthetic lipopeptide derived from the preS1 domain of the Hepatitis B virus (HBV) envelope protein that specifically binds to hepatocytes and efficiently blocks de novo HBV and its satellite virus hepatitis D (HDV) infection both in vitro and in vivo.
HDV and HBV virion entry inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?