Przejdź do
SML0946
Lacidipine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,5-Diethyl 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-diethyl ester, CID 5311217, GR-43659X, GX-1048
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.54
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OCC)c2c(cccc2)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
InChI key
GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N
Biochem/physiol Actions
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension.
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension. Lacidipine is a L-type Ca(2+) channel blocker belonging to 1,4-dihydropyridine class. Also, Lacidipine inhibits ryanodine receptors on the ER membrane that enhances folding, trafficking and lysosomal activity of ERAD (ER-associated degradation) misfolded lysosomal glucocerebrosidase (GS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2425
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lacidipine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)