Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17ClN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1NC(=O)CCc3cc(c(cc3)OC)OC)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C18H17ClN2O3S/c1-23-14-7-3-11(9-15(14)24-2)4-8-17(22)21-18-20-13-6-5-12(19)10-16(13)25-18/h3,5-7,9-10H,4,8H2,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI key
LXFKEVQQSKQXPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KY02111 promotes differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) to cardiomyocytes by inhibiting WNT signaling in hPSCs in a manner that is distinct from that of previously studied WNT inhibitors. The substantial (98%) differentiation of hPSCs to cardiomyocytes with KY02111 is achieved in xeno-free and cytokine-free conditions.
KY02111 promotes differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) to cardiomyocytes by inhibiting WNT signaling in hPSCs.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?