Przejdź do
SML0951
Salubrinal
≥98% (HPLC), powder, eIF2α dephosphorylation inhibitor
Synonim(y):
(2E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl] 2-propenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17Cl3N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salubrinal, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to brown to grey
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(NC(NC(=O)\C=C\c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)Nc1c2ncccc2ccc1
InChI
1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
InChI key
LCOIAYJMPKXARU-VAWYXSNFSA-N
Application
Salubrinal has been used to study the effect of stress-protective genes and pathways on organism development and lifespan. It has also been used to study the therapeutic potential of salubrinal in methamphetamine induced blood–brain barrier disruption.
Biochem/physiol Actions
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α dephosphorylation; specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
Salubrinal maintains protein phosphorylation in order to offer protection against from the adverse effects of endoplasmic reticulum stress. Salubrinal prevents collagenase-mediated articular cartilage damage promoting downregulation of matrix metalloproteinase 13.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1510801PHR3219NIST1818A
Perflubron United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1510801
Perflubron
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
NIST® SRM® 1818a
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
, White to brown to grey
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)