Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł 418,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł 1691,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
418,20 zł
Cena katalogowa492,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-7-13-15(16(21)17(14)23-2)11(20)6-12(24-13)8-3-4-9(18)10(19)5-8/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
IMEYGBIXGJLUIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities.
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities. Cirsiliol sensitizes non-small cell lung cancer cell lines (NSCLC) to radiation therapy. Cirsiliol inhibits epithelial-mesenchymal transition likely by induction of tumor-suppressive miR-34a, which suppresses Notch-1 expression NSCLC.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?