Przejdź do
SML0954
Thiocolchicine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
10-Demethoxy-10-(methylthio)colchicine, 10-Thio-colchicine, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, NSC 186301
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.50
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-346-8
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(C)c1[c](cc2c(cc1)c3c(cc(c(c3OC)OC)OC)CC[C@@H]2NC(=O)C)=O
InChI
1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
CMEGANPVAXDBPL-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiocolchicine is an antimitotic alkaloid and apoptosis inducer that inhibits tubulin polymerization and microtubule assembly.
Thiocolchicine is an antimitotic alkaloid and apoptosis inducer.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)