Przejdź do
SML0956
Dexmedetomidine hydrochloride
≥98% (HPLC), α2-adrenergic agonist , powder
Synonim(y):
(+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-Medetomidine hydrochloride, 4-[(S)-α,2,3-Trimethylbenzyl]imidazole monohydrochloride, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dexmedetomidine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +48 to +58°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1C=NC=C1[C@@H](C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Application
Dexmedetomidine hydrochloride has been used to study its effects on primary neonatal rat cardiomyocytes under hypoxic/reoxygenation conditions. It has also been used to study the effects of dexmedetomidine pretreatment on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.
Biochem/physiol Actions
Dexmedetomidine hydrochloride is a highly potent and selective α2-adrenergic agonist with analgesic and sedative properties, the (+)-isomer of medetomidine. Dexmedetomidine hydrochloride is used clinically as an anesthetic agent to reduce anxiety and tension and promote relaxation and sedation without causing respiratory depression.
Dexmedetomidine hydrochloride is a highly potent and selective α2-adrenergic agonist with analgesic and sedative properties.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR270111793331176002
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexmedetomidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Once resuspended, can the dexmedetomidine be aliquoted and stored at -20°C or -80°C? Thank you in advance!
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. However, commercially available solutions in saline for injection are shown to be quite stable, with a shelf life of up to 24 months when stored at room temperature. No information on the freeze/thaw impact of this material in solution is available.