Przejdź do
SML0976
Siramesine fumarate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1′-[4-[1-(4-Fluorophenyl)indol-3-yl]butyl]spiro[1H-2-benzofuran-3,4′-piperidine] fumarate salt, Lu 28-179
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31FN2O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.65
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist, which exhibits potent and very long-lasting anxiolytic effects in rodents. Also, siramesine is a lysosome-destabilizing agent that causes lysosomal cell death in varies immortalized and cancer cell lines.
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist.
Siramesine or Lu 28-179 (1′-[4-[1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-butyl]-spiro[isobenzofuran-1(3H),4′-piperidine]) is considered as a drug for depression and anxiety. This lysosomotropic agent stimulates mitochondrial membrane potential (MMP) reduction and the production of ROS (reactive oxygen species).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML078750744
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)