Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.93
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N2(CCC(CC2)CCCC)CCCC(=O)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c1-3-4-9-18-12-15-21(16-13-18)14-7-11-20(22)19-10-6-5-8-17(19)2;/h5-6,8,10,18H,3-4,7,9,11-16H2,1-2H3;1H
InChI key
HJCOVULGUXGGSU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AC-42 is a specific agonist of the muscarininc M1 receptor (pEC50 = 6.54) with little or no activity against other muscarinic receptor family members. AC-42 binds to an allosteric site adjacent to the adjacent to the orthosteric, acetylcholine binding site.
AC-42 is a specific agonist of the muscarininc M1 receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?