Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29FN8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Nc2nc(nc5[nH]ccc52)Nc3cc4c(cc3OC)CCN4C(=O)CN(C)C)C(=O)NC
InChI
1S/C27H29FN8O3/c1-29-26(38)23-17(28)6-5-7-18(23)31-25-16-8-10-30-24(16)33-27(34-25)32-19-13-20-15(12-21(19)39-4)9-11-36(20)22(37)14-35(2)3/h5-8,10,12-13H,9,11,14H2,1-4H3,(H,29,38)(H3,30,31,32,33,34)
InChI key
HZTYDQRUAWIZRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
GSK1838705A is a cell penetrant anti-tumor agent that potently inhibits the insulin-like growth factor-I receptors (IGF-IR), insulin receptors (IR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK).
GSK1838705A is a cell penetrant anti-tumor agent that potently inhibits the insulin-like growth factor-I receptors (IGF-IR), insulin receptors (IR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK). GSK1838705A potently inhibits cell proliferation of multiple solid and hematologic cancers and retards the growth of human tumor xenografts. GSK1838705A does not significantly affect other kinases. GSK1838705A has minimal effects on glucose homeostasis in mice.
GSK1838705A can be used to treat prostate cancer (PC). It is capable of decreasing the viability of docetaxel-sensitive and docetaxel-resistant prostate cancer cells. GSK1838705A can stimulate apoptosis of PC-3R cells. It is an alternative therapeutic option for crizotinib-resistant anaplastic large cell lymphoma (ALCL).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?