Przejdź do
SML0996
Ospemifene
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(deaminohydroxy)toremifene, 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethanol, FC-1271a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.89
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1054,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC\C(=C(\c3ccc(cc3)OCCO)/c2ccccc2)\c1ccccc1
InChI
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
InChI key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Biochem/physiol Actions
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene, with a unique estrogen agonist/antagonist tissue profile. Ospemifene was recently approved in the US for the treatment of dyspareunia associated with vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women, and is being investigated for the treatment and prevention of osteoporosis and breast cancer. Ospemifene binds ERα and ERβ with approximately equal affinities with IC50 values for estrogen receptor (ER) α and β of 0.8 μM and 1.7 μM, respectively. Ospemifene has estrogen-like effects on the vaginal epithelium and bone, antiproliferative effects in breast, and a neutral endometrial profile.
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7204
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)