Przejdź do
SML1019
Lofexidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Loxacor, MDL 14042
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12Cl2N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of α2 adrenoceptors. Lofexidine is used as a treatment for withdrawl from heroin and other opiates, and as a short-activg anti-hypertensive agent.
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of a2 adrenoceptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2524
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. NEED ADDITIONAL DATA FOR LOFEXIDINE HYDROCHLORIDE CAT# SML1019 SUCH AS NMR TESTING AND ANY ADDITIONAL TESTING OTHER THAN COA.
    1 answer
    1. The only in-house release testing criteria & specifications are the ones listed on the corresponding Certificate of Analysis.
      Additional testing criteria may be possible on a "CUSTOM" basis for a “BULK” quantity, if such CUSTOM testing/specification(s) is/are deemed feasible by our Team. To further discuss, kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.