Przejdź do
SML1025
Lorcainide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Lorcamide hydrochloride, N-(4-Chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]-benzeneacetamide hydrochloride, R15889 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
375,70 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27ClN2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.38
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-504-6
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
375,70 zł
Cena katalogowa442,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N(C3CCN(CC3)C(C)C)C(=O)Cc2ccccc2.Cl
InChI
1S/C22H27ClN2O.ClH/c1-17(2)24-14-12-21(13-15-24)25(20-10-8-19(23)9-11-20)22(26)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-11,17,21H,12-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FSFSWNBDCJVFGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5).
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5). Data shows that Lorcainide is a potent, selective antagonists/inverse agonists of human and rat H3 histamine receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0384
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)