Przejdź do
SML1035
ICA-121431
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-Phenyl-N-[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]-benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19N3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc4[s]ccn4)c1ccc(cc1)NC(=O)C(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H19N3O3S2/c27-22(21(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18)25-19-11-13-20(14-12-19)31(28,29)26-23-24-15-16-30-23/h1-16,21H,(H,24,26)(H,25,27)
InChI key
URSQNPPONHUJDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels (IC50 = 19 nM) with little or no activity against human Nav1.5 or Nav1.7 channels.
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels.
ICA-121431 [2,2-diphenyl-N-(4-(N-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl) acetamide, a small molecule inhibitor, targets the extracellular amino acids in S2 and S3 in VSDIV (domain IV voltage sensor), which is essential for Hm1a efficacy. In humans, ICA-121431 blocks TTX-sensitive Nav1.3 sodium channels upregulated in HEK-293 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_950515191
vibrant-m
C2143
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)