Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18FNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)Nc2ccc(cc2)CCCC
InChI
1S/C16H18FNO2S/c1-2-3-4-13-5-9-15(10-6-13)18-21(19,20)16-11-7-14(17)8-12-16/h5-12,18H,2-4H2,1H3
InChI key
CNGHPXKWPGIDSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DC260126 is a FFA1 (GPR40) selective antagonist.
DC260126 is a FFA1 (GPR40) selective antagonist. In FFA1-expressing CHO cells, DC260126 blocks linoleic acid-induced Ca2+ elevation and ERK phosphorylation (IC50 = 6028 μM), as well as palmitic acid potentiated glucose-stimulated insulin secretion. The compound DC260126 blocks MIN6 β cells from palmitic acid-induced ER stress and apoptosis.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?