Przejdź do
SML1065
TR100
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyano-3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-octyl-2-propenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H38N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C(C#N)\C(NCCCCCCCC)=O)C2=C(N1CCCN(C)C)C=CC=C2
InChI
1S/C26H38N4O/c1-5-6-7-8-9-12-16-28-26(31)22(20-27)19-24-21(2)30(18-13-17-29(3)4)25-15-11-10-14-23(24)25/h10-11,14-15,19H,5-9,12-13,16-18H2,1-4H3,(H,28,31)/b22-19-
InChI key
XXRLIGWROLDOLS-QOCHGBHMSA-N
Biochem/physiol Actions
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells.
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells. TR100 selectively disrupts Tm5NM1/2 containing actin filaments. TR100 induces apoptosis in a panel of neural crest-derived tumor cell lines with no adverse effects on cardiac structure and function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0322
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)